Learn More
Eppendorf™ Ricariche di puntali per pipettatori epTIPS™
Questo sistema di ricarica garantisce una maggiore sicurezza alle operazioni in laboratori di biologia molecolare. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ consentono di gestire i vassoi di ricarica senza rischiare contaminazioni. I coperchi in plastica proteggono i vassoi dal contatto diretto durante il trasferimento nella scatola di lavoro.
dietro preventivo
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Formato | Refill |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore Eppendorf |
Product Line | epT.I.P.S. |
Descrizione
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
- Il sistema di ricarica è composto da una scatola autoclavabile, dalla scatola epTIPS e dai pratici vassoi di ricarica, dalle ricariche epTIPS
- Volume di rifiuti totale notevolmente ridotto rispetto alle scatole standard monouso, per un minor impatto ambientale
- Componenti tutti riciclabili al 100%
- La scatola robusta costituisce una base stabile– ideale per operazioni con pipette multicanale
- Le ricariche possono essere autoclavate nelle loro confezioni e riposte per usi futuri – riducendo la necessità di scatole di ricarica multiple
- Vassoio codificato a colori per una identificazione semplice del volume e della pipetta Eppendorf corrispondente
- Disponibili anche nella qualità PCR* clean, esenti da DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR*
- Conformità IvD
Specifica
Autoclavable | |
Refill | |
Pipettatore Eppendorf | |
epT.I.P.S. |