Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™-PF Cleaning Solution
ES 7X™-PF Cleaning Solution is a Phosphate Free detergent, specifically developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware.
Marca: MP Biomedicals™ 097667198
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Environmentally safe and phosphate free.
- Developed to provide safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
- Several convenient package sizes are available
- Sold in concentrated form so the customer can prepare the appropriate dilution as needed
- Completely drains from glassware in seconds
- Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
- pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
- No etch to glass or plastic labware at any concentration
Specifica
Liquid | |
Yellow | |
15°C to 30°C | |
55 gal. |
7 to 8 | |
7X | |
Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing |
Sicurezza e movimentazione
- ES-7X Cleaning Solution
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol