Learn More
Brady™ ES Type 1 Tag Out
Marca:  Brady™ 284420
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05100kg
Codice prodotto. 11756875
  • 36.95€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ES Type 1 Tag Out
Polyester
5.71 in.
10 Pk.
-40°C to +100°C
3.35 in.
Black/Yellow on White
Safety Identification
145 mm
-40°F to +212°F
0.249 mm
85 mm