Learn More
Brady™ ES Type 14 Tag Out
Marca:  Brady™ 284433
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 11756885
  • 36.95€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ES Type 14 Tag Out
Polyester
5.71 in.
10 Pk.
-40°C to +100°C
3.35 in.
Black/Yellow on White
Safety Identification
145 mm
-40°F to +212°F
0.249 mm
85 mm