Learn More
Gilson™ ETFE Color-Coded Low-Pressure Tubing
Marca:  Gilson™ 02014-72
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 13013203
  • 421.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Low Pressure Tubing
Natural
±0.003 in.
For Higher Pressure Applications (When Using Aqueous Mobile Phases) Than PTFE, FEP, and PFA
15 m
250 to 4000 psi
80°C
Autoclavable
0 to 14
Ethylene Oxide
3.17 mm
ETFE
-51°C