Learn More
Ethyl 5-bromovalerate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10061680
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
14660-52-7
C7H13BrO2
209.08
MFCD00000266
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
84580
ethyl 5-bromopentanoate
CCOC(=O)CCCCBr
14660-52-7
C7H13BrO2
209.08
MFCD00000266
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
84580
ethyl 5-bromopentanoate
CCOC(=O)CCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl 5-bromovalerate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 109°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Br(CH2)4CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.46
Quantità 100 mL
Beilstein 02, II, 269
Gravità specifica 1.32
Peso formulazione 209.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 5-bromovalerate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.