Learn More
Ethyl L(-)-lactate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10561774
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
687-47-8
C5H10O3
118.13
MFCD00004518
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
92831
CHEBI:78322
ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
CCOC(=O)C(C)O
687-47-8
C5H10O3
118.13
MFCD00004518
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
92831
CHEBI:78322
ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
CCOC(=O)C(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl L(-)-lactate
Acidità 0.1% max. (as lactic acid)
Punto di fusione -26.0°C
Densità 1.0340g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4160
Quantità 250 mL
Beilstein 03,264
Fieser 17,135
Indice di Merck 14,3817
Gravità specifica 1.034
Condizione di rotazione specifica − 10.00 (20.00°C neat)
Rotazione specifica − 10.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl L(-)-lactate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.