missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl levulinate, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11488930
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
539-88-8
C7H12O3
144.17
MFCD00009209
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
10883
ethyl 4-oxopentanoate
CCOC(=O)CCC(C)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
539-88-8
C7H12O3
144.17
MFCD00009209
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
10883
ethyl 4-oxopentanoate
CCOC(=O)CCC(C)=O

Ethyl levulinate is used to develop a preparative HPLC method to preserve wine aromas and isolates fruity characteristics of red wine aroma extracts

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Ethyl levulinate is used to develop a preparative HPLC method to preserve wine aromas and isolates fruity characteristics of red wine aroma extracts

Solubility
Soluble in water.

Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl levulinate
Densità 1.014
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 100 g
Beilstein 507641
Indice di Merck 14,3819
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'