Learn More
Ethyl N-piperazinecarboxylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10205110
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
120-43-4
C7H14N2O2
158.2
MFCD00005964
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
8431
ethyl piperazine-1-carboxylate
CCOC(=O)N1CCNCC1
120-43-4
C7H14N2O2
158.2
MFCD00005964
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
8431
ethyl piperazine-1-carboxylate
CCOC(=O)N1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl N-piperazinecarboxylate
Colore Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 273°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.478
Quantità 25 g
Beilstein 23, II, 9
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.