Learn More
Ethyl methanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736466
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
62-50-0
C3H8O3S
124.15
MFCD00007559
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
6113
CHEBI:23994
ethyl methanesulfonate
CCOS(=O)(=O)C
62-50-0
C3H8O3S
124.15
MFCD00007559
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
6113
CHEBI:23994
ethyl methanesulfonate
CCOS(=O)(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl methanesulfonate
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3SO3C2H5
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 10 g
Beilstein 04,5
Indice di Merck 15,3882
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50-100g/L (27°C)
Peso formulazione 124.15
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl methanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.