Learn More
Ethylene Glycol, Fisher BioReagents™
Catalog Number p-25754
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
107-21-1
C2H6O2
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
ethane-1,2-diol
C(CO)O
107-21-1
C2H6O2
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
ethane-1,2-diol
C(CO)O
Ethylene Glycol
Due to its property as an antifreeze, Ethylene Glycol may be used for the storage of enzymes at low temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol
pH 5.5 to 7.5
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 1.113g/cm³
Punti di ebollizione 196°C
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Viscous Liquid
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Acido titolabile 0.002mEq/g max.
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore 0.12mmHg at 20°C
Viscosità 21 cP at 20°C
Acqua 0.5% max.
Indice di Merck 15, 3852
Peso formulazione 62.06
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/