Learn More
MULTIROIR Contenitore ESD Euronorm
Pulizia semplificata con pareti interne lisce. Appositamente progettato per la conservazione e il trasporto di prodotti elettronici.
Marca:  MULTIROIR AESDEG64/42HG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.75000kg
Codice prodotto. 17296870
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Materiale: Maniglie ergonomiche integrate in polipropilene 2
  • Pulizia semplificata con pareti interne lisce
  • Appositamente progettato per la conservazione e il trasporto di prodotti elettronici
Specifica
Specifica
Storage Box
Gray
BP6420 K
Polypropylene
Rectangular
600 x 400 x 420 mm