Learn More
MULTIROIR Contenitore ESD Euronorm
Pulizia semplificata con pareti interne lisce. Appositamente progettato per la conservazione e il trasporto di prodotti elettronici.
Marca:  MULTIROIR AESDEG43/32HG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.60000kg
Codice prodotto. 17236870
  • 27.05€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Materiale: Maniglie ergonomiche integrate in polipropilene 2
  • Pulizia semplificata con pareti interne lisce
  • Appositamente progettato per la conservazione e il trasporto di prodotti elettronici
Specifica
Specifica
Storage Box
Gray
BP4320 K
Polypropylene
Rectangular
400 x 300 x 320 mm