Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ X5 Membranes and O-rings for Dissolved Oxygen Probes
Optimize your Eutech™ DO probes with these accessories and replacement parts.
39.10€ - 70.90€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dissolved Oxygen Probe |
---|---|
Tipo | X5 Membrane and O-Ring |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11723619
|
Thermo Scientific™
01X241603 |
Membrane & O-ring (pack of 5) |
70.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11569054
|
Thermo Scientific™
15X241502 |
Membrane installation tool |
39.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Optimize your Eutech™ DO probes with these accessories and replacement parts.
- Membrane/O-ring Replacement is an optional procedure
- It is recommended only experienced service personnel can perform this procedure.
- It should only be performed if you have new membrane and O-ring.
Specifica
Dissolved Oxygen Probe | |
X5 Membrane and O-Ring |