Learn More
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Shoes
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Shoes are an elegent and innovative professional safety shoe that is designed to provide a high level of protection.
111.00€ - 143.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 and SRC certified |
---|---|
Colore | Black |
Progettazione | Black derby, smooth full grain leather, fully lined with leather, vegetal tanned leather insole, 100% non metallic |
Materiale | Leather |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15896615
|
Honeywell™
6543016-38/7 |
38 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15806625
|
Honeywell™
6543016-39/7 |
39 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15816625
|
Honeywell™
6543016-40/7 |
40 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15856625
|
Honeywell™
6543016-44/7 |
44 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15876625
|
Honeywell™
6543016-46/7 |
46 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15886625
|
Honeywell™
6543016-47/7 |
47 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15896625
|
Honeywell™
6543016-48/7 |
48 |
143.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15866625
|
Honeywell™
6543016-45/7 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15836625
|
Honeywell™
6543016-42/7 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15846625
|
Honeywell™
6543016-43/7 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15826625
|
Honeywell™
6543016-41/7 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Water resistant leather upper provides great resistance and flexibility
- Exclusive and dedicated last provides comfort and perfect fit
- A unique elegant design looks like an elegant city shoe
- Leather insole and lining provides great breathability and hygiene
- Midsole: Non metallic antipuncture midsole. protects 100% of the foot surface, provides flexibility and complies with EN ISO 20345:2011.
- Upper: Black derby, Smooth full grain leather
- Toe Cap: Smartium toe cap in injected polymer. Non metallic, 50% lighter than style with a thin design
- Insole: Perforated leather, with heel shock absorber
- Outsole: Cemented monodensity PU. Marked heel and SRC performances
- SCR Certified
- CI
Specifica
EN ISO 20345:2011 and SRC certified | |
Black derby, smooth full grain leather, fully lined with leather, vegetal tanned leather insole, 100% non metallic | |
Polyurethane |
Black | |
Leather |