Learn More
SCAT Filtro aria di scarico SCAT, V3.0
Il nuovo filtro di scarico SCAT V3.0 per SafetyWasteCaps garantisce un assorbimento di oltre il 90% di CTC per la massima purezza dell'aria grazie a tre tipi di carbone attivo integrati. Questo lo rende il mezzo filtrante a carbone attivo più potente sul mercato dei laboratori HPLC.
Marca:  SCAT 407986
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21900kg
Codice prodotto. 17228870
  • 184.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blocca i vapori nocivi e garantisce un'equalizzazione sicura della pressione nei contenitori dei rifiuti
  • Mezzo filtrante a 3 strati con spettro ad alte prestazioni per acidi e alcali
  • Ottimizzato per legare le soluzioni tampone HPLC e assorbire i vapori dei solventi organici
  • La struttura naturale dei pori del carbone attivo impedisce l'incollaggio o l'intasamento
  • Indicazione precisa del prossimo tempo di sostituzione per mezzo di un indicatore temporale
  • Disponibile in misure (S/M/L) con diverse durate (3/6/12 mesi)
  • L'uso di filtri di scarico può contribuire alla riduzione del tasso di ricambio dell'aria
Specifica
Specifica
Confezione da 1 (vita utile 12 mesi)
Sistemi HPLC
Filtro di scarico
SCAT Safety Waste Caps e Universal Waste Hub JAN
Indicatore
L
PP
GL14