Learn More
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for SF450
Extended overtemperature protection with integrated Pt100 sensor for independent temperature monitoring.
Marca:  Memmert™ SF450A6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Codice prodotto. 17598255
  • 179.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • With integrated Pt100 sensor
  • For models with SingleDISPLAY
Specifica
Specifica
SF450 Sterilizer
Integrated Pt100 Sensor