Learn More
Buerkle™ Extension Rod
Buerkle™ Extension Rod makes it possible to take samples from various depths.
Marca:  Buerkle™ 5380-1006
93.39 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.61600kg
Codice prodotto. 10033832
  • 103.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Seven different drill bits are available, each of which is designed for a particular soil type
  • For various applications
Specifica
Specifica
Extension Rod
Si
Silver
For Sampling Very Small Quantities of Highly Potent, Expensive or Active Powders for Analysis
1000 mm
Stainless Steel (V4A)
Equipment for PharmaPicker
Electro-polished
PharmaPicker