Learn More
Azpack™ Contenitore in polistirene con imboccatura molto ampia
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
180 ml
Diametro (sistema metrico):
44.9 mm
67 mm
Altezza (sistema metrico):
34.9 mm
76.2 mm
Descrizione
- Manufactured from polystyrene
- Tapered sides
- Extra wide mouth
- Includes close fitting polyethylene lid
Specifica
Materiale chiusura | Polyethylene |
Tipo di chiusura | Tappo a pressione |
Diametro (sistema metrico) | 44.9 mm |
Altezza (sistema metrico) | 34.9 mm |
Product Type | Container |
Capacità (sistema metrico) | 40 ml |
Colore | Trasparente |
Include | Coperchio a pressione in LDPE bianco |
Materiale | Polystyrene |
Quantità | 25 conf. |