Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Soxhlet
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05395146
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 10047910
  • 82.79€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Extractor heads acc. to DIN 12602
  • With cone NS 29/32
  • Available with/without NS stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
200 mL
Borosilicate Glass 3.3
NS 45/40