Learn More
Julabo™ Economy Series Refrigerated/Heating Circulator with EH Circulators
For working temperatures from -35°C to +150°C. Julabo™ Economy Series Refrigerated/Heating Circulator features extended working temperature range and allow use of flammable bath fluids.
Marca:  Julabo™ 9118612
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11937448
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • EH combinations are based on technology of ED series
  • Extended working temperature range to +150°C
  • Applications with flammable bath fluids
  • Refrigeration cut-off safety (except F12-EH)
  • ATC 1-point calibration
  • Electronic countdown timer
Specifica
Specifica
Interior (L x W x D): 15 x 13 x 13cm
Classification III (FL) according to DIN 12876-1
-20°C to +150°C
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female)
F12-EH
36 x 20 x 56 cm
4.5 L
0.16kW at +20°C; 0.1kW at 0°C; 0.02kW at -20°C
2 kW
Stainless Steel
±0.03°C
115 V 60 Hz 13 A