Learn More
Julabo™ Economy Series Refrigerated/Heating Circulator with EH Circulators
For working temperatures from -35°C to +150°C. Julabo™ Economy Series Refrigerated/Heating Circulator features extended working temperature range and allow use of flammable bath fluids.
Marca:  Julabo™ 9118638
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10084307
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • EH combinations are based on technology of ED series
  • Extended working temperature range to +150°C
  • Applications with flammable bath fluids
  • Refrigeration cut-off safety (except F12-EH)
  • ATC 1-point calibration
  • Electronic countdown timer
Specifica
Specifica
interior (L x W x D): 41 x 35 x 27cm
Classification III (FL) according to DIN 12876-1
-35°C to +80°C
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female)
±0.05°C
115 V 60 Hz 12 A
45 L
0.92kW at 20°C, 0.66kW at 0°C, 0.32kW at -20°C
2 kW
F38-EH
70 x 46 x 89 cm