Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UF1060plus
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marca:  Memmert™ UF1060plusD00128
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Codice prodotto. 17518855
  • 336.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Specifica
Specifica
UF1060plus Oven
Measuring point chamber center
Standard Works Calibration Certificate
Certificate for 3 temperatures