Learn More
Falcon™ 384-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Marca:  Falcon™ 353961
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.89670kg
Codice prodotto. 11503520
  • 404.58€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for use in high throughput systems
  • Falcon 384-well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
  • Specifica
    Specifica
    Standard
    Ambient
    16 x 24
    Clear
    Polystyrene
    15 to 110 μL
    Cell Culture
    50/Cs.
    50/Cs.
    With Lid
    10 mm2
    TC-Treated
    Automation systems
    384
    Sterile
    Flat Bottom (F-well)
    5/Pk.