Learn More
FAM49B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | FAM49B |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16839624
|
Proteintech
20127-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16829624
|
Proteintech
20127-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| FAM49B | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q921M7, Q9NUQ9 | |
| 223601, 299909, 51571 | |
| FAM49B Fusion Protein Ag13939 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FAM49B |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BM 009, FAM49B, L1, Protein FAM49B | |
| FAM49B | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |