Learn More
FANCD2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | FANCD2 |
|---|---|
| Concentrazione | 400 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16886195
|
Proteintech
28619-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16876195
|
Proteintech
28619-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The FANCD2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FANCD2. This antibody recognizes human antigen. The FANCD2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
| FANCD2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 400 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 2177 | |
| Primary |