Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB, 98%, pure
Catalog Number 10052610
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
120-00-3
C17H20N2O3
300.358
MFCD00009091
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175
67108
N-(4-amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
120-00-3
C17H20N2O3
300.358
MFCD00009091
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175
67108
N-(4-amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Fast blue BB
Punto di fusione 98.0°C to 100.0°C
Nota nome 98%
Intervallo percentuale saggio 98%
Beilstein 13, III, 2170
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 300.35
Percent Purity 98%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Brown to Gray
Quantità 25 g
Forma fisica Powder or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fast Blue BB
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.