Learn More
Nabertherm™ Fast Firing Furnace
Ideal for simulation of typical fast-firing processes up to a maximum firing temperature of 1300°C. The combination of high performance, low thermal mass and powerful cooling fans provides for cycle times from cold to cold up to 35 minutes with an opening temperature of approx. 300°C.
23630.00€ - 32980.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) Up to 1300°C
Requisiti elettrici 3-phase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17347999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm™
LS1223VN1
12 L
23630.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17357999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm™
LS2523VN1
25 L
32980.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1300°C
  • Very compact design
  • Ceramic grid tubes as charge support
  • Floor and lid heating
  • Two-zone control, bottom and lid
  • Integrated cooling fans, programmable to speed up charge cooling including housing cooling
  • Programmable lid opening of approximately 60 mm for faster cooling without activating the fan
  • Thermocouple type S for top and bottom zone
  • Castors for easy furnace moving
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
Up to 1300°C
3-phase