Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Flasks, Complete Assembly
Used in the freeze drying process. Labconco™ Fast-Freeze™ Flasks, Complete Assembly is easy to handle and fast to load samples during the experiments.
348.00€ - 466.00€
Specifica
Descrizione | Color: Amber |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 4.4 in. |
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | 1.9 cm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15777912
|
Labconco™
7540601 |
300 mL |
348.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15787912
|
Labconco™
7540801 |
600 mL |
424.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15707922
|
Labconco™
7541101 |
750 mL |
445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15797912
|
Labconco™
7540901 |
900 mL |
466.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Flasks are made of high-strength borosilicate glass which withstands high heat and deep vacuum
- Consists of a rubber top, glass bottom and a supply of filter paper
- Silicone rubber snap-on top to provide reliable high-vacuum seals
- Amber color protects light-sensitive samples
- Eliminate risk of contamination by vacuum grease; reduce spillage and sample loss
- Wide openings for easy loading and cleaning
- Should be filled no more than one-third of the volume so a maximum surface area is achieved
- Compatible with all major brands of freeze-drying equipment, including Labconco and Virtis™
- Available in 300mL, 600mL, 750mL, and 900mL
- Tops, bottoms and filter paper are available separately as replacement components
Specifica
Color: Amber | |
4.4 in. | |
1.9 cm | |
Borosilicate Glass |