Learn More
Novus Biologicals™ FCRN/FCGRT Antibody (nipocalimab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1110.00€
Specifica
| Antigene | FCRN/FCGRT |
|---|---|
| Clone | nipocalimab |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30044078
|
Novus Biologicals™
NBP3-28599-1mg |
1 mg |
1110.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30046241
|
Novus Biologicals™
NBP3-28599-100ug |
100 μg |
419.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30044712
|
Novus Biologicals™
NBP3-28599-50ug |
50 μg |
255.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
| FCRN/FCGRT | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Immunology | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig | |
| FcRn (FCGRT & B2M) | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| nipocalimab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P55899 | |
| 2217 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |