Learn More
Fehling'S Solution No. 2, To Lane and Eynon Modification, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
Colore | Colorless |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 2.5 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fehling's solution No. 2
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.