Learn More
Sperian™ Semimaschere per filtraggio con valvola FFP1D
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ Premium Disposable Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
Marca: Sperian™ 1005582
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31200kg
Descrizione
- Shielded exhalation valve for improved protection and breathing comfort
- Hypoallergenic seal with absorption properties
- Preformed and colored nose bridge to save time
- Large internal volume to easily communicate and breathe
- No latex, no silicone, no PVC
- Protection and wearer acceptance guaranteed during periods of extended use
Specifica
Sì | |
Sì | |
Sì | |
FFP1D | |
20/Pk. | |
15 g |
Semimaschera di filtraggio monouso | |
Industria tessile, edile, siderurgica e dell'acciaio, ecc. Protezione contro polvere, umidità e fumi che contengono carbonato di calcio, argilla, caolino, cellulosa, cotone, farina, metalli ferrosi, olio minerale e vegetale, fluidi della lavorazione dei metalli. | |
Maglia PES, schiuma PU, pellicola PU | |
Filo galvanizzato rivestito con PP | |
Sì |