Learn More
Abnova™ FGF4/CEN11p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0187.200uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16063295
  • 2430.00€ / 200µL
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark.
Tube
2249
200 μL
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
FISH-Ce
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe