Learn More
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Dividers for Ultra-Low Temperature and Cryogenic Freezers
Divisori per scatole in fibra di legno per organizzare la conservazione delle fiale nei contenitori criogenici.
Marca: Thermo Scientific™ 5960
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Descrizione
Divisori per scatole in fibra di legno Thermo Scientific™ per ultracongelatori e congelatori criogenici per organizzare la conservazione delle fiale.
- Use with fiberboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
- Box dividers for cold storage application available in 7 x 7 , 8 x 8, 9 x 9 or 10 x 10 grids
Specifica
64 (8 x 8 Grid) |