missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillarin Antibody (28F2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-05223
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Fibrillarin Monoclonal specifically detects Fibrillarin in Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Specifica
| Fibrillarin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Supplied as concentrated hybridoma cell culture media. with 5mM Sodium Azide | |
| FBL | |
| Yeast nuclear preparation (S. cerevisiae). | |
| Tissue culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Yeast | |
| Supernatant |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| 28F2 | |
| Western Blot 1:10000 (cell lysates)-1:25000 (nuclear fractions), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:2000, Immunoprecipitation | |
| EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 | |
| Mouse | |
| 34.5 kDa | |
| 0.5 mL | |
| Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 2091 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto