missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillarin Antibody (28F2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
502.00€
Specifica
| Antigene | Fibrillarin |
|---|---|
| Clone | 28F2 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Forma | Supernatant |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18223160
|
Novus Biologicals
NBP1-05223 |
0.5 mL |
502.00€
0.50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Fibrillarin Monoclonal specifically detects Fibrillarin in Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.Specifica
| Fibrillarin | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Yeast | |
| 2091 | |
| Yeast nuclear preparation (S. cerevisiae). | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 28F2 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 | |
| FBL | |
| IgG3 | |
| Tissue culture supernatant | |
| 34.5 kDa |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto