missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillarin Antibody (SR1545), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21673-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Fibrillarin Monoclonal antibody specifically detects Fibrillarin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Serum
Specifica
| Fibrillarin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| SR1545 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation :, Serum 1:30 | |
| EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 | |
| A synthesized peptide derived from human Fibrillarin (Uniprot #: P22087) | |
| 100 μg | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Nuclear Envelope Markers, Stem Cell Markers | |
| 2091 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto