missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillarin Antibody (SR1545), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
406.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | Fibrillarin |
|---|---|
| Clone | SR1545 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation :, Serum 1:30 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18633765
|
Novus Biologicals
NBP3-21673-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18648374
|
Novus Biologicals
NBP3-21673-50ul |
50 μg |
406.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Fibrillarin Monoclonal antibody specifically detects Fibrillarin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, SerumSpecifica
| Fibrillarin | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation :, Serum 1:30 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 | |
| A synthesized peptide derived from human Fibrillarin (Uniprot #: P22087) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1545 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Nuclear Envelope Markers, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 2091 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto