missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Fibroblast Growth Factor Basic Fragment (1-24), bovine
104.00€ - 132.00€
Specifica
CAS | 62031-54-3 |
---|---|
Content And Storage | Store at -20°C |
Formato | Powder |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15460467
|
Thermo Scientific™
J65662.M^ |
1 mg |
132.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15450467
|
Thermo Scientific™
J65662.!D |
0.5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
62031-54-3 | |
Store at -20°C | |
Powder |