Learn More
UVP Filter excitation for automated BioLite 700nm to 740nm UVP
Marca:  UVP 38-0371-04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 12873079
  • 670.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2024