Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 21110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10347921
  • 150.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
1000 mL
Buchner Shape
1 Ea.
Borosilicate Glass 3.3
0