Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 21551
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10351597
  • 90.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
500 mL
Borosilicate Glass 3.3
Buchner Shape
1