Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 21255
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41700kg
Codice prodotto. 16823036
  • 129.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
250 mL
Borosilicate Glass 3.3
Buchner Shape
5