Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 2125F
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27840kg
Codice prodotto. 16833036
  • 103.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
250 mL
Borosilicate Glass 3.3
Buchner Shape
Fine