Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 2111F
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.66120kg
Codice prodotto. 16893026
  • 213.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
1000 mL
Buchner Shape
1 Ea.
Borosilicate Glass 3.3
Fine