Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel with Standard Joint
Filter Funnel with fused filter disc.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 47021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06460kg
Codice prodotto. 16803106
  • 97.10€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With fused filter disc
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
5 mL
39 mm
1
Borosilicate Glass 3.3
NSK 14/23
2/Pk.