Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel with Standard Joint
Filter Funnel with fused filter disc.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 47011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05600kg
Codice prodotto. 16853096
  • 86.10€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With fused filter disc
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
5 mL
35 mm
1
Borosilicate Glass 3.3
NSK 10/19
2/Pk.