missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Funnel with Standard Joint

Filter Funnel with fused filter disc.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 47020

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06460kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16893096

  • 97.10€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • With fused filter disc
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica

Specifica

5 mL
39 mm
0
Borosilicate Glass 3.3
NSK 14/23
2/Pk.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali