Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195228
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10080391
  • 49.13€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
50 mL
30 mm
2
Borosilicate Glass 3.3
35 mm