Learn More
Gilson™ Filtro per puntali P5000 e P10 ml
Manufactured by Gilson™. Gilson™ Filter for P5000 and P10mL Tips are guaranteed to deliver value and assure reliability and precision.
Marca: Gilson™ F161241
40.31 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04680kg
Descrizione
- For use with P5000 and P10mL Pipetman™ Classic™
- Replacement filter
Specifica
Filtro di ricambio | |
Filtered | |
Autoclavable | |
Yes | |
Polypropylene |
100 to 1000 μL | |
Sterile | |
P5000 e P10mL Pipetman™ Classic™, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 to F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000 | |
Diamond Sterlipack |